Imprimer
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde, 4'-Chloro-2-formylbiphenyl
OR7355-1G OR7355-500MG
APOSOR7355-1GEA 451 EUR
APOSOR7355-1G APOSOR7355-500MG
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424629
Numéro CAS: 153850-83-0