Imprimer
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3'-Chloro-4-formylbiphenyl, 4-(3-Chlorophenyl)benzaldehyde
OR7349-1G OR7349-5G
APOSOR7349-1GEA 79.9 EUR
APOSOR7349-1G APOSOR7349-5G
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424617
Numéro CAS: 400744-49-2