Imprimer
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7348-1G OR7348-500MG
APOSOR7348-1GEA 487 EUR
APOSOR7348-1G APOSOR7348-500MG
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424621
Numéro CAS: 400745-60-0