Imprimer
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7347-1G OR7347-500MG
APOSOR7347-1GEA 625 EUR
APOSOR7347-1G APOSOR7347-500MG
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424628
Numéro CAS: 216443-25-3