Imprimer
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(2-Chlorophenyl)benzaldehyde, 2-Chloro-4'-formylbiphenyl
OR7346-1G OR7346-5G
APOSOR7346-1GEA 97.3 EUR
APOSOR7346-1G APOSOR7346-5G
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
Point de fusion: 70…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631914
Numéro CAS: 39802-78-3