Imprimer
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
OR7345-1G OR7345-500MG
APOSOR7345-1GEA 375 EUR
APOSOR7345-1G APOSOR7345-500MG
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039057
Numéro CAS: 675596-30-2