Imprimer
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7334-1G OR7334-250MG OR7334-5G
APOSOR7334-1GEA 212 EUR
APOSOR7334-1G APOSOR7334-250MG APOSOR7334-5G
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formule: C₉H₇BrO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039055
Numéro CAS: 170859-80-0