Imprimer
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7333-1G OR7333-250MG OR7333-5G
APOSOR7333-1GEA 84.1 EUR
APOSOR7333-1G APOSOR7333-250MG APOSOR7333-5G
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formule: C₉H₇BrO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039054
Numéro CAS: 116509-98-9