Imprimer
Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7328-1G OR7328-500MG
APOSOR7328-1GEA 102 EUR
APOSOR7328-1G APOSOR7328-500MG
Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Formule: C₉H₈BrN₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445499
Numéro CAS: 914636-18-3