4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₁NO₂·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08276229 Numéro CAS: 41567-82-2 |