Imprimer
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2'-Amino-4-carboxybiphenyl hydrochloride, 4-(2-Aminophenyl)benzoic acid hydrochloride
OR7316-1G OR7316-5G
APOSOR7316-1GEA 140 EUR
APOSOR7316-1G APOSOR7316-5G
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366471
Numéro CAS: 1172328-87-8