Camphorquinone-10-sulphonic acid hydrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
A crystalline water-soluble reagent useful for specific, reversible modification of the guanidino group of arginine residues. Suitable for use with small arginine-containing molecules.
Formule:
C₁₀H₁₄O₅S·H₂O Point de fusion: 138…140 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00269942 Numéro CAS: 73413-79-3 UN: 3261 ADR: 8,III |