Imprimer
5,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-thiopyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7266-1G OR7266-5G OR7266-25G
APOSOR7266-1GEA 0 EUR
APOSOR7266-1G APOSOR7266-5G APOSOR7266-25G
5,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-thiopyrimidine 95%
5,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-thiopyrimidine
Formule: C₆H₈N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269435
Numéro CAS: 28456-54-4