Imprimer
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Octylphenyl)boronic acid
OR7246-5G OR7246-1G OR7246-250MG
APOSOR7246-5GEA 1230 EUR
APOSOR7246-5G APOSOR7246-1G APOSOR7246-250MG
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid 97%
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₄H₂₃BO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039034
Numéro CAS: 133997-05-4