Imprimer
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-methyl-1H-indole
OR7237-1G OR7237-5G
APOSOR7237-1GEA 238 EUR
APOSOR7237-1G APOSOR7237-5G
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester 96%
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester
Formule: C₁₄H₁₈BNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797198
Numéro CAS: 905966-48-5