4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₁BO₃ Poids moléculaire: 190.004 g/mol Point de fusion: 72…73 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04039026 Numéro CAS: 4463-41-6 |