Imprimer
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Formyl-4-benzyloxyphenylboronic acid, (4-(Benzyloxy)-3-formylphenyl)boronic acid
OR7159-1G OR7159-5G
APOSOR7159-1GEA 172 EUR
APOSOR7159-1G APOSOR7159-5G
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
Formule: C₁₄H₁₃BO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179487
Numéro CAS: 121124-98-9