Methyl 4-bromo-2-nitrophenylacetate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)nitrobenzene, Methyl 2-(4-bromo-2-nitrophenyl)acetate, 4-Bromo-2-nitrophenylacetic acid methyl ester
Formule:
C₉H₈BrNO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09027267 Numéro CAS: 100487-82-9 |