5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Chloro-2-(chlorosulphonyl)naphthalene
Formule:
C₁₀H₆Cl₂O₂S Poids moléculaire: 261.124 g/mol Point de fusion: 110…112 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00269950 Numéro CAS: 89108-45-2 UN: 3261 ADR: 8 II |