Imprimer
Iodobenzene dichloride 70%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR7132-1G OR7132-5G OR7132-250MG
APOSOR7132-1GEA 364 EUR
APOSOR7132-1G APOSOR7132-5G APOSOR7132-250MG
Iodobenzene dichloride 70%
Iodobenzene dichloride
Formule: C₆H₅Cl₂I
Poids moléculaire: 274.914 g/mol
Point de fusion: 110…112 °C (déc.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009608
Numéro CAS: 932-72-9