Imprimer
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Chloro-1-(chlorosulphonyl)naphthalene
OR7100T-1G OR7100T-100MG OR7100T-500MG
APOSOR7100T-1GEA 400 EUR
APOSOR7100T-1G APOSOR7100T-100MG APOSOR7100T-500MG
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Poids moléculaire: 261.124 g/mol
Point de fusion: 94…95 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00269949
Numéro CAS: 6291-07-2
UN: 1759
ADR: 8 III