Imprimer
Methyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR71009-1G OR71009-500MG
APOSOR71009-1GEA 230 EUR
APOSOR71009-1G APOSOR71009-500MG
Methyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Methyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₀BrClO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32874090
Numéro CAS: 2384926-02-5