Imprimer
3-Phenylcyclobutan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Phenylcyclobutanone
OR7098-1G OR7098-5G
APOSOR7098-1GEA 77 EUR
APOSOR7098-1G APOSOR7098-5G
3-Phenylcyclobutan-1-one
3-Phenylcyclobutan-1-one
Formule: C₁₀H₁₀O
Poids moléculaire: 146.186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038993
Numéro CAS: 52784-31-3