Imprimer
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (4-((1H-Pyrazol-1-yl)sulphonyl)phenyl)boronic acid
OR7026-1G OR7026-250MG
APOSOR7026-1GEA 315 EUR
APOSOR7026-1G APOSOR7026-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formule: C₉H₉BN₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027235
Numéro CAS: 957061-02-8