Imprimer
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70225-1G OR70225-250MG
APOSOR70225-1GEA 780 EUR
APOSOR70225-1G APOSOR70225-250MG
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
Formule: C₇H₉NOS
Point d'ébullition: 122 °C (0,5 mm Hg)
Point de fusion: 47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17014600
Numéro CAS: 14482-32-7