Imprimer
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70212-1G OR70212-250MG
APOSOR70212-1GEA 284 EUR
APOSOR70212-1G APOSOR70212-250MG
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one 97%
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Formule: C₆H₈O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20040018
Numéro CAS: 4160-49-0