Imprimer
Isopropyl laurate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70188-100G OR70188-25G OR70188-5G
APOSOR70188-100GEA 33.5 EUR
APOSOR70188-100G APOSOR70188-25G APOSOR70188-5G
Isopropyl laurate 98%
Isopropyl laurate
Formule: C₁₅H₃₀O₂
Densité: 0,885 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00451146
Numéro CAS: 10233-13-3