Imprimer
(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1S,2S)-(+)-2-Hydroxycyclohexan-1-amine, (1S,2S)-2-Aminocyclohexanol, (1S,2S)-(+)-1-Amino-2-hydroxycyclohexane
OR70141-100G OR70141-25G OR70141-5G
APOSOR70141-100GEA 339 EUR
APOSOR70141-100G APOSOR70141-25G APOSOR70141-5G
(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexan-1-ol
(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexan-1-ol
Formule: C₆H₁₃NO
Poids moléculaire: 115.174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061326
Numéro CAS: 74111-21-0