Imprimer
2-Bromo-3-iodoanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-iodo-3-methoxybenzene, 2-Bromo-3-iodophenyl methyl ether
OR70126-1G OR70126-5G OR70126-25G
APOSOR70126-1GEA 137 EUR
APOSOR70126-1G APOSOR70126-5G APOSOR70126-25G
2-Bromo-3-iodoanisole
2-Bromo-3-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
Point de fusion: 43…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391616
Numéro CAS: 74128-84-0