Imprimer
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70112-1G OR70112-250MG OR70112-5G
APOSOR70112-1GEA 63.8 EUR
APOSOR70112-1G APOSOR70112-250MG APOSOR70112-5G
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22378839
Numéro CAS: 1360932-45-1