Imprimer
2,3'-Dimethylbiphenyl
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70105-1G OR70105-250MG
APOSOR70105-1GEA 255 EUR
APOSOR70105-1G APOSOR70105-250MG
2,3'-Dimethylbiphenyl
2,3'-Dimethylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₄
Poids moléculaire: 182.261 g/mol
Point d'ébullition: 273…274 °C
Densité: 0.9984 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22628915
Numéro CAS: 611-43-8