Imprimer
Methyl N-ethylglycinate hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 2-(ethylamino)acetate hydrochloride, Methyl 2-(ethylamino)acetate, hydrochloride
OR70097-100MG OR70097-1G OR70097-250MG
APOSOR70097-100MGEA 116 EUR
APOSOR70097-100MG APOSOR70097-1G APOSOR70097-250MG
Methyl N-ethylglycinate hydrochloride 95%
Methyl N-ethylglycinate hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·ClH
Poids moléculaire: 153.607 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16990638
Numéro CAS: 1121527-61-4