Imprimer
8-Azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR70094-100MG OR70094-250MG OR70094-1G
APOSOR70094-100MGEA 141 EUR
APOSOR70094-100MG APOSOR70094-250MG APOSOR70094-1G
8-Azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 95+%
8-Azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Formule: C₇H₁₃N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19982561
Numéro CAS: 6760-99-2