Imprimer
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70067-1G OR70067-5G OR70067-10G
APOSOR70067-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70067-1G APOSOR70067-5G APOSOR70067-10G
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formule: C₇H₁₃NO₅S
Point de fusion: 123…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20527196
Numéro CAS: 459817-82-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III