5-Chloro-2-iodoanisole 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Chloro-2-iodophenyl methyl ether, 4-Chloro-1-iodo-2-methoxybenzene
Formule:
C₇H₆ClIO Point d'ébullition: 135 °C (10 mm Hg) Point de fusion: 20 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09753735 Numéro CAS: 755027-21-5 |