Imprimer
3-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Bromo-5-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-methoxybenzene, 3-Bromo-5-(bromomethyl)phenyl methyl ether
OR70061-1G OR70061-5G
APOSOR70061-1GEA 58 EUR
APOSOR70061-1G APOSOR70061-5G
3-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
3-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈Br₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12761608
Numéro CAS: 59297-29-9
UN: 3261
ADR: 8,III