Imprimer
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70055-25G OR70055-5G OR70055-1G
APOSOR70055-25GEA 156 EUR
APOSOR70055-25G APOSOR70055-5G APOSOR70055-1G
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₆H₄ClN₃S
Point de fusion: 67…68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00507261
Numéro CAS: 33089-15-5