Imprimer
3-Amino-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-4-boronoanisole, 5-Borono-2-methoxyaniline
OR70046-1G OR70046-250MG
APOSOR70046-1GEA 804 EUR
APOSOR70046-1G APOSOR70046-250MG
3-Amino-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-Amino-4-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095251
Numéro CAS: 879893-98-8