Imprimer
5-Chloro-2-iodophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70040-1G OR70040-5G
APOSOR70040-1GEA 52.2 EUR
APOSOR70040-1G APOSOR70040-5G
5-Chloro-2-iodophenol
5-Chloro-2-iodophenol
Formule: C₆H₄ClIO
Poids moléculaire: 254.453 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09753473
Numéro CAS: 136808-72-5