Imprimer
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-m-terphenyl
OR70037-1G OR70037-5G
APOSOR70037-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70037-1G APOSOR70037-5G
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Formule: C₁₈H₁₃Br
Point d'ébullition: 208…213 °C (1 mm Hg)
Point de fusion: 90…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20486761
Numéro CAS: 54590-37-3