Imprimer
3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70018-1G OR70018-250MG OR70018-5G
APOSOR70018-1GEA 114 EUR
APOSOR70018-1G APOSOR70018-250MG APOSOR70018-5G
3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₉BrN₂
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18088524
Numéro CAS: 70733-25-4