Imprimer
7-Bromo-1,3-benzoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Bromobenzo[d]oxazole
OR70006-250MG OR70006-1G OR70006-5G
APOSOR70006-250MGEA 29 EUR
APOSOR70006-250MG APOSOR70006-1G APOSOR70006-5G
7-Bromo-1,3-benzoxazole
7-Bromo-1,3-benzoxazole
Formule: C₇H₄BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234619
Numéro CAS: 885270-14-4