Imprimer
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane, technical
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Piperidone propylene ketal
OR6947-25G OR6947-5G OR6947-1G
APOSOR6947-25GEA 433 EUR
APOSOR6947-25G APOSOR6947-5G APOSOR6947-1G
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane, technical
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane
Formule: C₈H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 157.21 g/mol
Point d'ébullition: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040749
Numéro CAS: 180-94-9