Imprimer
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6928-5G OR6928-1G OR6928-25G
APOSOR6928-5GEA 68.4 EUR
APOSOR6928-5G APOSOR6928-1G APOSOR6928-25G
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate 98%
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₁NO₂
Poids moléculaire: 247.333 g/mol
Point d'ébullition: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191221
Numéro CAS: 72551-53-2