Imprimer
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6917-1G OR6917-250MG
APOSOR6917-1GEA 77 EUR
APOSOR6917-1G APOSOR6917-250MG
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine
Formule: C₁₃H₂₉N₃
Point d'ébullition: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075183
Numéro CAS: 827614-51-7