5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₄O₂·H₂O Point de fusion: 85…87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150873 Numéro CAS: 207399-18-6 |