Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄N₂O₂S Point de fusion: 220 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07371382 Numéro CAS: 59944-79-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |