Imprimer
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Dibromo-4-(methoxycarbonyl)aniline
OR6765-1G OR6765-5G
APOSOR6765-1GEA 92.8 EUR
APOSOR6765-1G APOSOR6765-5G
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Formule: C₈H₇Br₂NO₂
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436085
Numéro CAS: 3282-10-8