Imprimer
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6750-1G OR6750-250MG
APOSOR6750-1GEA 190 EUR
APOSOR6750-1G APOSOR6750-250MG
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
Formule: C₈H₇NOS
Point de fusion: 46,5…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772792
Numéro CAS: 131337-81-0