3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₅NO₃·ClH·H₂O Poids moléculaire: 275.729 g/mol Point de fusion: 247…251 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07772833 Numéro CAS: 857283-67-1 |